Learn More
Kinematica Recipiente de dispersión
Código de producto. 15883744 Tienda Kinematica Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
150 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15883744 150 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15883744 Proveedor Kinematica N.º de proveedor 11051041
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La forma interna de hoja de trébol interrumpe de forma eficaz el flujo en dirección radial para generar fuerzas de contrapeso adicionales.
  • Forma interna de hoja de trébol
  • Interrumpe el flujo en dirección radial para generar fuerzas de contrapeso adicionales
  • Las altas turbulencias maximizan la eficacia de la mezcla y la dispersión
  • Minimiza el tiempo de procesamiento y la producción de energía
Especificaciones
Capacidad (métrico) 150 mL
Tamaño Rosca: GL45
Tamaño del orificio (métrico) 20 mm
Diámetro (métrico) 54 mm
Altura (métrico) 150 mm
Modelo GS 25KL2