Descripción
MUESTRAS Y APLICACIONES
- Preparación de muestras para análisis de ADN y tejidos orgánicos
- Dispersiones de tejidos orgánicos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Dispersing Tool |
| Volumen de la muestra (métrico) | De 0,2 a 50 mL |
| Longitud de inmersión | 10 to 50 mm |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Material de la hoja | Acero inoxidable |
| Material | Stainless steel |
| Descripción | Dispersor de tejido orgánico |
| Cantidad de embalaje | 1 Ea. |