Learn More
IKA™ Elemento de dispersión
Tienda IKA Productos
Click to view available options
Intervalo de volumen (métrico):
De 10 ml a 1,5 l
De 50 ml a 2 l
Diámetro (métrico):
18 mm
25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Profundidad de inmersión: Entre 40 y 165 mm
- Materiales en contacto con el medio: PTFE, AISI 316L
- Aptos para disolventes: Sí
- Temperatura máx.: de 180 °C
- Métodos de esterilización: Todos los métodos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Elemento de dispersión |
| Velocidad | 25.000 rpm |
| Tamaño de partículas | Emulsiones de 1 μm a 10 μm, suspensiones de 15 μm a 50 μm |
| Intervalo de volumen (métrico) | De 50 ml a 2 l |
| Diámetro (imperial) | 1 in |
| Diámetro (métrico) | 25 mm |
| Longitud del eje (métrico) | 194 mm |
| Material | PTFE, acero inoxidable de 316L |
| Para utilizar con (equipo) | T 25 Digital ULTRA-TURRAXX™ |
| Modelo | S 25N–25G |
| Mostrar más |