Learn More
Descrizione
- La tapa del tubo DIS-300-S es más grande que la tapa del tubo DIS-300-S-M y no tiene una membrana perforable
- La tapa más grande permite la adición fácil y cómoda de las muestras sólidas
- Cuenta con una hoja de disolución de acero inoxidable
- Compatible con el control de potencia del tubo de impulsión ULTRA-TURRAX™
Specifica
Specifica
| Tipo de producto | Tubo con hoja de cuchilla de disolución |
| Capacidad (métrico) | 300 mL |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material de la hoja | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (aplicación) | Trituración, mezcla, disolución |
| Para utilizar con (equipo) | Control de potencia de transmisión de tubo ULTRA-TURRAX™ |
| Cantidad de embalaje | 50 tubos |
Titolo del prodotto