Learn More
Honeywell™ Dispensing System and Dip Tube
Código de producto. p-7230407 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tambor de 18 L sin tubo de inmersión
Tambor de 200 L sin tubo de inmersión
Tambor de 45 L sin tubo de inmersión
Capacidad (métrico):
18 L
45 L
200 L
Tamaño de la unidad:
1 paquete
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Capacidad (métrico) unitSize
16871210 Tambor de 18 L sin tubo de inmersión 18 L 1 paquete
16881210 Tambor de 45 L sin tubo de inmersión 45 L 1 paquete
16891210 Tambor de 200 L sin tubo de inmersión 200 L 1 paquete
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16871210 Lieferant Honeywell™ Lieferanten-Nr. 89857H1EA
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dispensing system and dip tube
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tipo de producto Returnable Container Accessory
Capacidad (métrico) 18 L
Para utilizar con (equipo) Tambor de 18 L sin tubo de inmersión
Cantidad 1
Peso (métrico) 0.675 Kg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.