Learn More
Honeywell™ Dispensing System and Dip Tube
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tambor de 18 L sin tubo de inmersión
Tambor de 200 L sin tubo de inmersión
Tambor de 45 L sin tubo de inmersión
Capacidad (métrico):
18 L
45 L
200 L
Tamaño de la unidad:
1 paquete
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Returnable Container Accessory |
| Capacidad (métrico) | 200 L |
| Para utilizar con (equipo) | Tambor de 200 L sin tubo de inmersión |
| Cantidad | 1 |
| Peso (métrico) | 1.22 Kg |