Learn More
Honeywell™ Dispensing System and Dip Tube
Código de producto. 16881210 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tambor de 18 L sin tubo de inmersión
Tambor de 200 L sin tubo de inmersión
Tambor de 45 L sin tubo de inmersión
Capacidad (métrico):
18 L
45 L
200 L
Tamaño de la unidad:
1 paquete
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Capacidad (métrico) unitSize
16881210 Tambor de 45 L sin tubo de inmersión 45 L 1 paquete
16871210 Tambor de 18 L sin tubo de inmersión 18 L 1 paquete
16891210 Tambor de 200 L sin tubo de inmersión 200 L 1 paquete
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16881210
Brand: Honeywell™ 89864H1EA
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Dispensing system and dip tube
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Returnable Container Accessory
Capacidad (métrico) 45 L
Para utilizar con (equipo) Tambor de 45 L sin tubo de inmersión
Cantidad 1
Peso (métrico) 1.22 Kg