Learn More
Agilent BioTek Frasco de dispensación
Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Dispense Bottle - with Filter, 10L
- For use with 405 LS and 405 TS Microplate Washers
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 10 L |
| Tipo | Frasco de dispensación |
| Para utilizar con (equipo) | Para 405 LS y 405 Touch, 405 Touch Microplate Washer |