Descripción
- Cabezal dispensador de vidrio de borosilicato (Boro 3.3)
- Calibradas para administrar (TD, Ex)
- Inscripciones en esmalte verde
- Especialmente adecuado para dispensar suspensiones
- Se puede completar con frasco de depósito de vidrio sódico-cálcico de 1000 ml con cuello tamaño 29/32
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Dispensador con pipeta con parte superior inclinada |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 100 ml |
| Incluye | Frasco de depósito de vidrio sodocálcico de 1000 ml |