Learn More
BRAND™ Dispensador de medición inclinado con frasco
Código de producto. 10128371 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10128371 5 ml cada uno
10138371 10 ml cada uno
10257971 100 ml cada uno
10148371 20 ml cada uno
10399851 50 ml cada uno
10064151 25 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10128371 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 43005
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especialmente adecuado para dispensar suspensiones. Se suministra completo con frasco de depósito de vidrio sódico-cálcico de 1000 ml.
  • Cabezal dispensador de vidrio de borosilicato (Boro 3.3)
  • Calibradas para administrar (TD, Ex)
  • Inscripciones en esmalte verde
  • Especialmente adecuado para dispensar suspensiones
  • Se puede completar con frasco de depósito de vidrio sódico-cálcico de 1000 ml con cuello tamaño 29/32
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador con pipeta con parte superior inclinada
Color Transparente
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 5 ml
Incluye Frasco de depósito de vidrio sodocálcico de 1000 ml