Learn More
BRAND™ Dispensadores analógicos de volumen fijo para parte superior de frascos Dispensette™ S
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Exactitud:
0,5 % (10 μl)
0,5 % (25 μl)
0,5 % (50 μl)
0,6% (6 μl)
Incluye:
Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, herramienta de montaje y adaptadores de polipropileno (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38 , S40)
Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, válvula de recirculación con tubo de recirculación opcional, herramienta de montaje y adaptadores de polipropileno (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
Tubo de descarga, herramienta de montaje/calibración de válvula, adaptadores de polipropileno, tubo de llenado telescópico, tubo de recirculación (opcional), certificado de rendimiento, manual de funcionamiento
- Nuevo tubo de descarga, con o sin válvula de recirculación
- Nuevo sistema de válvulas: no son necesarios anillos de sellado adicionales, facilita la limpieza y los preparativos para la esterilización en autoclave
- Cebado sencillo por canales de flujo optimizados
- Menos fuerza de dispensación, especialmente con instrumentos de gran volumen
- Ajuste de volumen seguro con pista festoneada interna (instrumentos de ajuste analógico)
- Tapón de rosca con eje: no obstaculiza la dispensación
- Fácil de calibrar y ajustar con el fin de cumplir las directrices de GLP
- Fácil de desmontar para su limpieza
- Válvulas de descarga y llenado sustituibles con perilla de seguridad (se bloquea cuando el tubo de descarga no está montado)
- El bloqueo de válvula giratorio 360° permite colocar la etiqueta del frasco frente al usuario
- El tubo de llenado telescópico se ajusta fácilmente a frascos de diferente tamaño
- Modelos digitales y analógicos ajustables
- Marcado DE-M
Garantía
Un año
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | 0,5 % (50 μl) |
| Ángulo | 90° |
| Tipo de producto | Dispensador |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave a 121 °C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Color | Rojo |
| Densidad | Up to 2.2 g/cm3 |
| Descripción | Sin válvula de recirculación |
| Canales | 1 |
| Material | Borosilicate Glass, Ceramic, ETFE, PFA, PTFE |
| Mostrar más |