Learn More
BRAND™ Dispensadores analógicos orgánicos para parte superior de frascos Dispensette™ S
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15418083 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 A 5 mL
De 1 a 10 ml
De 10 a 100 ml
De 2,5 a 25 ml
De 5 a 50 ml
Incrementos:
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1,0 ml
Exactitud:
0,5 % (125 μl)
0,5 % (250 μl)
0,5 % (25 μl)
0,5 % (500 μl)
0,5 % (50 μl)
Incluye:
Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, herramienta de montaje y adaptadores de polipropileno (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38 , S40)
Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, herramienta de montaje y adaptadores de polipropileno (GL 32-33, GL38, S40)
Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, válvula de recirculación con tubo de recirculación opcional, herramienta de montaje y adaptadores de polipropileno (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, válvula de recirculación con tubo de recirculación opcional, herramienta de montaje y adaptadores de polipropileno (GL 32-33, GL 38, S40)
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Incrementos Exactitud Incluye unitSize
15418083 0,5 A 5 mL 0,1 ml 0,5 % (25 μl) Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, herramienta de montaje y adaptadores de polipropileno (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38 , S40) cada uno
15428083 0,5 A 5 mL 0,1 ml 0,5 % (25 μl) Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, válvula de recirculación con tubo de recirculación opcional, herramienta de montaje y adaptadores de polipropileno (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) cada uno
15448083 De 1 a 10 ml 0,2 ml 0,5 % (50 μl) Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, válvula de recirculación con tubo de recirculación opcional, herramienta de montaje y adaptadores de polipropileno (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) cada uno
15468083 De 2,5 a 25 ml 0,5 ml 0,5 % (125 μl) Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, válvula de recirculación con tubo de recirculación opcional, herramienta de montaje y adaptadores de polipropileno (GL 32-33, GL 38, S40) cada uno
15488083 De 5 a 50 ml 1,0 ml 0,5 % (250 μl) Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, válvula de recirculación con tubo de recirculación opcional, herramienta de montaje y adaptadores de polipropileno (GL 32-33, GL 38, S40) cada uno
15477361 De 10 a 100 ml 1,0 ml 0,5 % (500 μl) Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, válvula de recirculación con tubo de recirculación opcional, herramienta de montaje y adaptadores de polipropileno (GL 32-33, GL 38, S40) cada uno
15438083 De 1 a 10 ml 0,2 ml 0,5 % (50 μl) Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, herramienta de montaje y adaptadores de polipropileno (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38 , S40) cada uno
15458083 De 2,5 a 25 ml 0,5 ml 0,5 % (125 μl) Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, herramienta de montaje y adaptadores de polipropileno (GL 32-33, GL38, S40) cada uno
15478083 De 5 a 50 ml 1,0 ml 0,5 % (250 μl) Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, herramienta de montaje y adaptadores de polipropileno (GL 32-33, GL38, S40) cada uno
15498083 De 10 a 100 ml 1,0 ml 0,5 % (500 μl) Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, herramienta de montaje y adaptadores de polipropileno (GL 32-33, GL38, S40) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 15418083 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 4630130
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Tubo de descarga, herramienta de montaje/calibración de válvula, adaptadores de polipropileno, tubo de llenado telescópico, tubo de recirculación (opcional), certificado de rendimiento, manual de funcionamiento
Los dispensadores para frascos digitales orgánicos Dispensette™ S incluyen un diseño de pistón flotante para ofrecer un funcionamiento de baja fuerza y sin desgaste de piezas. Los canales de flujo optimizados permiten que la dispensación y el cebado sean incluso más fáciles, especialmente en instrumentos con volúmenes grandes. Diseñados para la dispensación de disolventes orgánicos, ácidos concentrados y peróxidos.
  • Nuevo tubo de descarga, con o sin válvula de recirculación
  • Nuevo sistema de válvulas: no son necesarios anillos de sellado adicionales, facilita la limpieza y los preparativos para la esterilización en autoclave
  • Cebado sencillo por canales de flujo optimizados
  • Menos fuerza de dispensación, especialmente con instrumentos de gran volumen
  • Ajuste de volumen seguro con pista festoneada interna (instrumentos de ajuste analógico)
  • Tapón de rosca con eje: no obstaculiza la dispensación
  • Fácil de calibrar y ajustar con el fin de cumplir las directrices de GLP
  • Fácil de desmontar para su limpieza
  • Válvulas de descarga y llenado sustituibles con perilla de seguridad (se bloquea cuando el tubo de descarga no está montado)
  • El bloqueo de válvula giratorio 360° permite colocar la etiqueta del frasco frente al usuario
  • El tubo de llenado telescópico se ajusta fácilmente a frascos de diferente tamaño
  • Marcado DE-M
Garantía
Un año
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud 0,5 % (25 μl)
Ángulo 90°
Tipo de producto Dispensador
Esterilizables en autoclave Esterilizables en autoclave a 121 °C
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Color Amarillo
Densidad Up to 2.2 g/cm3
Descripción Sin válvula de recirculación
Canales 1
Material Borosilicate Glass, Ceramic, ETFE, PFA, PTFE
Volumen (métrico) 0,5 A 5 mL
Pantalla Analógico
Para utilizar con (aplicación) Dispensación de disolventes orgánicos, como hidrocarburos clorados y fluorados (p. ej., triclorofluorometano y diclorometano), ácidos como HCl concentrado y HNO3 (excepto HF), ácido trifluoroacético (TFA), tetrahidrofurano (THF) y peróxidos
Incluye Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, herramienta de montaje y adaptadores de polipropileno (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38 , S40)
Incrementos 0,1 ml
Precisión 0.1% (5μL)
máx. (imperial) 59°F to 104°F
Temperatura (métrico) 15°C to 40°C
Presión de vapor Up to 600 mbar
Grado de viscosidad Up to 500 mm 2/s
Garantía 2 Year