Learn More
BRAND™ Dispensadores analógicos ajustables para frascos Dispensette™ S
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15468043 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 A 5 mL
De 0,1 a 1 ml
De 0,2 a 2 ml
De 1 a 10 ml
De 10 a 100 ml
De 10 a 100 ml
De 2,5 a 25 ml
De 5 a 50 ml
Exactitud:
0,5 % (10 μl)
0,5 % (125 μl)
0,5 % (250 μl)
0,5 % (25 μl)
0,5 % (500 μl)
0,5 % (50 μl)
0,6% (6 μl)
Incluye:
Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, herramienta de montaje y adaptadores de polipropileno (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38 , S40)
Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, herramienta de montaje y adaptadores de polipropileno (GL 32-33, GL38, S40)
Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, válvula de recirculación con tubo de recirculación opcional, herramienta de montaje y adaptadores de polipropileno (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, válvula de recirculación con tubo de recirculación opcional, herramienta de montaje y adaptadores de polipropileno (GL 32-33, GL 38, S40)
Incrementos:
0,02 mL
0,05 mL
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1,0 mL
1.0 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15468043
Marca: BRAND™ 4600100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Tubo de descarga, herramienta de montaje/calibración de válvula, adaptadores de polipropileno, tubo de llenado telescópico, tubo de recirculación (opcional), certificado de rendimiento, manual de funcionamiento
Los dispensadores para frascos analógicos Dispensette™ S incluyen un diseño de pistón flotante para ofrecer un funcionamiento de baja fuerza y sin desgaste de piezas. Los canales de flujo optimizados permiten que la dispensación y el cebado sean incluso más fáciles, especialmente en instrumentos con volúmenes grandes. Diseñados para aplicaciones de dispensación general.
  • Nuevo tubo de descarga, con o sin válvula de recirculación
  • Nuevo sistema de válvulas: no son necesarios anillos de sellado adicionales, facilita la limpieza y los preparativos para la esterilización en autoclave
  • Cebado sencillo por canales de flujo optimizados
  • Menos fuerza de dispensación, especialmente con instrumentos de gran volumen
  • Ajuste de volumen seguro con pista festoneada interna (instrumentos de ajuste analógico)
  • Tapón de rosca con eje: no obstaculiza la dispensación
  • Fácil de calibrar y ajustar con el fin de cumplir las directrices de GLP
  • Fácil de desmontar para su limpieza
  • Válvulas de descarga y llenado sustituibles con perilla de seguridad (se bloquea cuando el tubo de descarga no está montado)
  • El bloqueo de válvula giratorio 360° permite colocar la etiqueta del frasco frente al usuario
  • El tubo de llenado telescópico se ajusta fácilmente a frascos de diferente tamaño
  • Marcado DE-M
Garantía
Un año
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud 0,6% (6 μl)
Ángulo 90°
Tipo de producto Dispensador
Esterilizables en autoclave Esterilizables en autoclave a 121 °C
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Color Rojo
Densidad Up to 2.2 g/cm3
Descripción Sin válvula de recirculación
Canales 1
Material Borosilicate Glass, Ceramic, ETFE, PFA, PTFE
Volumen (métrico) De 0,1 a 1 ml
Pantalla Analógico
Para utilizar con (aplicación) Dispensación de reactivos agresivos, incluidas bases y ácidos concentrados como H3PO4, H2SO4 (excepto, p. ej., HCl, HNO3 y HF), soluciones salinas, así como muchos disolventes orgánicos
Incluye Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, herramienta de montaje y adaptadores de polipropileno (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38 , S40)
Incrementos 0,02 mL
Precisión 0.1% (1 μL)
máx. (imperial) 59°F to 104°F
Temperatura (métrico) 15°C to 40°C
Presión de vapor Up to 600 mbar
Grado de viscosidad Up to 500 mm 2/s
Garantía 2 Year