Learn More
BRAND™ Bottletop Dispenser Thread Adapters
Código de producto. 10798764 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
ETFE
Polipropileno
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tamaño de rosca:
5 cm (2 pulgadas) de rosca exterior, 19,05 mm (3/4 pulgadas) de rosca interior
GL 32 (rosca interior)
GL 32/38
GL 45/35
GL 45/38
GL 32 (rosca exterior)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de rosca unitSize
10798764 Politetrafluoroetileno (PTFE) GL 32 (rosca interior) cada uno
10373821 Polipropileno GL 32/38 cada uno
10136720 ETFE GL 45/38 cada uno
11613179 Polipropileno GL 45/35 cada uno
10518781 Acero inoxidable 5 cm (2 pulgadas) de rosca exterior, 19,05 mm (3/4 pulgadas) de rosca interior cada uno
10263581 Politetrafluoroetileno (PTFE) GL 32 (rosca exterior) cada uno
6 options
Código de producto. 10798764
Marca: BRAND™ 704281
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados en acero inoxidable, PTFE, ETFE o polipropileno. Los adaptadores de rosca para dispensadores de frascos están disponibles en una variedad de tamaños de rosca. Para su uso con dispensadores de frasco Dispensette™ , Seripettor™, Titrette™ o QuikSip™.
  • Fabricado en acero inoxidable, PTFE, ETFE o polipropileno.
  • Para su uso con dispensadores de frasco Dispensette™ , Seripettor™, Titrette™ o QuikSip™.
  • Disponible en diversos tamaños.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Adaptador de rosca para dispensadores
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Para utilizar con (aplicación) Dispensador de montaje directo en bidón
Para utilizar con (equipo) Dispensette™III, Dispensette™ dispensador remoto orgánico
Cantidad 1 unidad
Tamaño de rosca GL 32 (rosca interior)