Descripción
- Fabricado en acero inoxidable, PTFE, ETFE o polipropileno.
- Para su uso con dispensadores de frasco Dispensette™ , Seripettor™, Titrette™ o QuikSip™.
- Disponible en diversos tamaños.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Adaptador de rosca para dispensadores |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Dispensette™III, Dispensette™ dispensador remoto orgánico |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño de rosca | 5 cm (2 pulgadas) de rosca exterior, 19,05 mm (3/4 pulgadas) de rosca interior |