Especificaciones
| Exactitud | <±0.6 to 0.5% |
| Tipo de producto | Bottletop Dispenser |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable (121°C) |
| Certificaciones/conformidad | DIN ISO 8655 |
| Volumen (métrico) | De 1 a 10 mL |
| Incluye | GL 28, GL 45, S 40 Adapters |
| Precisión | <± 0.1% |