Learn More
Duran™ Dispensers
Código de producto. 13167124 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 1 a 10 mL
De 2,5 a 25 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
13167124 De 1 a 10 mL cada uno
13144314 De 2,5 a 25 mL cada uno
2 options
Código de producto. 13167124
Marca: Duran™ 291150908
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Exactitud <±0.6 to 0.5%
Tipo de producto Bottletop Dispenser
Esterilizables en autoclave Autoclavable (121°C)
Certificaciones/conformidad DIN ISO 8655
Volumen (métrico) De 1 a 10 mL
Incluye GL 28, GL 45, S 40 Adapters
Precisión <± 0.1%