Learn More
Masterflex™ Conector recto de tubos
Código de producto. 15531295
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,19 in
0,25 in
0,31 in
0,38 in
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. Diámetro interior (imperial) unitSize
15531295 0,19 in paquete de 10
12683606 0,25 in 10 PCS
15511295 0,31 in paquete de 10
15521295 0,38 in paquete de 10
4 options
Código de producto. 15531295
Marca: Masterflex™ 4062257
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con conectores dentados.
  • Fabricada con polipropileno
  • Esterilizadas con óxido de etileno/gamma
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) 0,19 in
Diámetro interior (métrico) 0,48 cm
Material Polipropileno
Método de esterilización ETO o gamma
Incluye Accesorios dentados
Tipo de producto Conector recto de tubos