Learn More
Dueperthal™ Recipiente dispensador
Código de producto. 11953589
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11953589 0,5 L cada uno
1 options
Código de producto. 11953589
Marca: Dueperthal™ 4.14.050
Solo quedan null
Especificaciones
Cierre incluido Sí
Tipo de producto Lata dosificadora
Tipo de tapón Tapón de rosca (cierre automático)
Capacidad (métrico) 0,5 L
Color Latón
Para utilizar con (aplicación) Sustancias líquidas peligrosas
Material Latón
Altura (métrico) 160 mm
Diámetro exterior (métrico) 90 mm
Peso (métrico) 0,10 Kg