Learn More
Poulten Graf™ Adaptador para dispensador de PTFE blanco GL38 Optifix 101.091-38
Código de producto. 10208260
Código de producto. 10208260 Proveedor Poulten Graf™ N.º de proveedor 101 09138
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
For strong acids (excl. HF) and aggressive chemicals. Visible dispensing process, dispensing piston made of PTFE-sleeved, solid glass, with additional sealing lip at the end of the piston to prevent acid fumes and odours from escaping.