Learn More
Witeg™ Dispensador
Código de producto. 11853825
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 y 1000 μL
De 1 a 10 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11853825
Marca: Witeg™ 5 370 803
Solo quedan null
Especificaciones
Exactitud ± 0,06 ml
Tipo de producto Dispensador
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Resorte de platino
Volumen (métrico) De 1 a 10 ml