Learn More
STEMCELL Technologies Dispase, ACF
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Descripción
- Dispase, Animal Component-Free (ACF) is a neutral, amino-endoprotease that cleaves the N-terminal peptide bond of non-polar amino acid residues and is obtained from cultures free of animal-derived materials
- Dispase has mild proteolytic activity, which makes it especially useful for the isolation and passaging of primary cells
- Its proteolytic activity also allows it to maintain membrane integrity
- Dispase is commonly used with other proteases such as collagenase in cell isolation and tissue dissociation for neural tissue (Dietrich et al.), kidney (Presnell et al.), epithelial tissue (Smoot et al.), endothelial tissue (Müller et al.), lung (Barkauskas et al.), colon (Roig et al.), and stem cells (Thomson et al.; Salmon et al.)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Chondrocytes, Neural Stem and Progenitor Cells, Osteoblasts |
| Cantidad | 50 mg |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.