Learn More
Fosfato de hidrógeno de disodio, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Código de producto. 10020400 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
:
1 kg
Código de producto.
10020400 1 kg
1 options
Código de producto. 10020400 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 0306.1000
Cumple con las especificaciones ACS
Especificaciones
Punto de fusión 250°C
CAS 7558-79-4
pH 8.7 to 9.3 (5% Solution at 25°C)
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo min. 99.0%
Fórmula molecular HNa2O4P
Número MDL MFCD00003496
Clave InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Nombre IUPAC fosfato de hidrógeno de disodio
Peso molecular (g/mol) 141.96
Pérdida por secado max. 0.2%
Densidad 1.53 g/cm³ (20°C)