Learn More
BRAND™ Válvulas de descarga para dispensadores de parte superior de frascos Dispensette™ S
Tienda Brand ProductosDescripción
- Las válvulas de descarga están fabricadas con componentes de PFA/Boro 3.3/cerámica. La válvula de descarga Dispensette™ S tiene un resorte de válvula de platino-iridio; la válvula de descarga Dispensette™ S Organic tiene un resorte de válvula de tántalo.
- Las válvulas de descarga para el análisis Dispensette™ S Trace están disponibles con un resorte de válvula de platino-iridio o de tántalo para aplicaciones específicas (por ejemplo, válvula Pt-ir para dispensar HF). Disponible en dos o tres tamaños: uno para los modelos de 1 ml y 2 ml; uno para los modelos de5 ml y10 ml; uno para los modelos de 25 ml, 50 ml y 100 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Válvula de descarga |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Translúcido |
| Material | ETFE, Vidrio de borosilicato, Cerámica |
| Para utilizar con (aplicación) | Dispensación de líquido |
| Para utilizar con (equipo) | Dispensette™ S Organic, 5 y 10 ml |
| Incluye | Válvula de descarga solamente |