Learn More
BRAND™ Tubos de descarga para dispensadores de frascos BRAND Dispensette S con válvulas de recirculación
Código de producto. p-7146503 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Dispensette™ S Organic, volúmenes nominales 25, 50 y 100 ml
Dispensette™ S Organic, volúmenes nominales de 5 y 10 ml
Dispensette™ S Trace Analysis, volumen nominal de 10 ml (válvula de platino-iridio)
Dispensette™ S Trace Analysis, volumen nominal de 10 ml (válvula de tántalo)
Dispensette™ S, volúmenes nominales de 1, 2, 5 y 10 ml
Dispensette™ S, volúmenes nominales de 25, 50 y 100 ml
Dispensette™ S, volúmenes nominales de 5 y 10 ml
Tipo de punta:
Estándar
Fina
Longitud (métrico):
105 mm
135 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tipo de punta Longitud (métrico) unitSize
15458033 Dispensette™ S, volúmenes nominales de 1, 2, 5 y 10 ml Fina 105 mm cada uno
15468033 Dispensette™ S, volúmenes nominales de 5 y 10 ml Estándar 105 mm cada uno
15478033 Dispensette™ S, volúmenes nominales de 25, 50 y 100 ml Fina 135 mm cada uno
15488033 Dispensette™ S, volúmenes nominales de 25, 50 y 100 ml Estándar 135 mm cada uno
15498033 Dispensette™ S Organic, volúmenes nominales de 5 y 10 ml Estándar 105 mm cada uno
15408043 Dispensette™ S Organic, volúmenes nominales 25, 50 y 100 ml Fina 135 mm cada uno
15418043 Dispensette™ S Organic, volúmenes nominales 25, 50 y 100 ml Estándar 135 mm cada uno
15428043 Dispensette™ S Trace Analysis, volumen nominal de 10 ml (válvula de platino-iridio) Fina 105 mm cada uno
15438043 Dispensette™ S Trace Analysis, volumen nominal de 10 ml (válvula de tántalo) Fina 105 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15458033 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 708102
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos de descarga con válvulas de recirculación para adaptarse a BRAND Dispensette fabricados en 2016 y más tarde
  • Los tubos de descarga están disponibles en dos tamaños: Para instrumentos con capacidad nominal de 1 ml, 2 ml, 5 ml y 10 ml; y para instrumentos con capacidad nominal de 25 ml, 50 ml y 100 ml
  • Elija entre modelos de punta estándar y fina
  • Los dispensadores Dispensette S tienen reborde rojo
  • Los dispensadores orgánicos Dispensette S tienen reborde amarillo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tubo de descarga
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Rojo/blanco
Material ETFE, Politetrafluoroetileno (PTFE), Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Dispensación de líquido
Para utilizar con (equipo) Dispensette™ S, volúmenes nominales de 1, 2, 5 y 10 ml
Incluye Tubo de descarga, tapón de seguridad
Tipo de punta Fina
Longitud (métrico) 105 mm