Learn More
BRAND™ Tubos de descarga para dispensadores de frascos BRAND Dispensette S con válvulas de recirculación
Tienda Brand ProductosDescription
- Los tubos de descarga están disponibles en dos tamaños: Para instrumentos con capacidad nominal de 1 ml, 2 ml, 5 ml y 10 ml; y para instrumentos con capacidad nominal de 25 ml, 50 ml y 100 ml
- Elija entre modelos de punta estándar y fina
- Los dispensadores Dispensette S tienen reborde rojo
- Los dispensadores orgánicos Dispensette S tienen reborde amarillo
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Tubo de descarga |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Rojo/blanco |
| Material | ETFE, Politetrafluoroetileno (PTFE), Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Dispensación de líquido |
| Para utilizar con (equipo) | Dispensette™ S, volúmenes nominales de 25, 50 y 100 ml |
| Incluye | Tubo de descarga, tapón de seguridad |
| Tipo de punta | Fina |
| Longitud (métrico) | 135 mm |