Learn More
BRAND™ Tubos de descarga para dispensadores de frascos BRAND Dispensette S con válvulas de recirculación
Código de producto. 15438043 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Dispensette™ S Organic, volúmenes nominales 25, 50 y 100 ml
Dispensette™ S Organic, volúmenes nominales de 5 y 10 ml
Dispensette™ S Trace Analysis, volumen nominal de 10 ml (válvula de platino-iridio)
Dispensette™ S Trace Analysis, volumen nominal de 10 ml (válvula de tántalo)
Dispensette™ S, volúmenes nominales de 1, 2, 5 y 10 ml
Dispensette™ S, volúmenes nominales de 25, 50 y 100 ml
Dispensette™ S, volúmenes nominales de 5 y 10 ml
Tipo de punta:
Estándar
Fina
Longitud (métrico):
105 mm
135 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tipo de punta Longitud (métrico) unitSize
15438043 Dispensette™ S Trace Analysis, volumen nominal de 10 ml (válvula de tántalo) Fina 105 mm cada uno
15458033 Dispensette™ S, volúmenes nominales de 1, 2, 5 y 10 ml Fina 105 mm cada uno
15468033 Dispensette™ S, volúmenes nominales de 5 y 10 ml Estándar 105 mm cada uno
15478033 Dispensette™ S, volúmenes nominales de 25, 50 y 100 ml Fina 135 mm cada uno
15488033 Dispensette™ S, volúmenes nominales de 25, 50 y 100 ml Estándar 135 mm cada uno
15498033 Dispensette™ S Organic, volúmenes nominales de 5 y 10 ml Estándar 105 mm cada uno
15408043 Dispensette™ S Organic, volúmenes nominales 25, 50 y 100 ml Fina 135 mm cada uno
15418043 Dispensette™ S Organic, volúmenes nominales 25, 50 y 100 ml Estándar 135 mm cada uno
15428043 Dispensette™ S Trace Analysis, volumen nominal de 10 ml (válvula de platino-iridio) Fina 105 mm cada uno
9 options
Código de producto. 15438043
Marca: BRAND™ 708124
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos de descarga con válvulas de recirculación para adaptarse a BRAND Dispensette fabricados en 2016 y más tarde
  • Los tubos de descarga están disponibles en dos tamaños: Para instrumentos con capacidad nominal de 1 ml, 2 ml, 5 ml y 10 ml; y para instrumentos con capacidad nominal de 25 ml, 50 ml y 100 ml
  • Elija entre modelos de punta estándar y fina
  • Los dispensadores Dispensette S tienen reborde rojo
  • Los dispensadores orgánicos Dispensette S tienen reborde amarillo
  • Dispensette S Trace Analysis tiene un recorte gris/transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tubo de descarga
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Blanco translúcido
Material ETFE, Politetrafluoroetileno (PTFE), Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Dispensación de líquido
Para utilizar con (equipo) Dispensette™ S Trace Analysis, volumen nominal de 10 ml (válvula de tántalo)
Incluye Tubo de descarga, tapón de seguridad
Tipo de punta Fina
Longitud (métrico) 105 mm