Learn More
BD Jeringa de dos piezas no estéril Discardit™
Código de producto. p-8001004
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 ml
10 ml
Graduaciones:
0,2 ml
0,5 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 1700
paquete de 3000
Código de producto. Volumen (métrico) Graduaciones unitSize
10286173 10 ml 0,5 ml paquete de 1700
10012022 5 ml 0,2 ml paquete de 3000
2 options
Para aplicaciones de presión, se recomienda una jeringa de tres piezas.
Código de producto. 10286173
Marca: BD 301360
Edge
Para aplicaciones de presión, se recomienda una jeringa de tres piezas.
Se utiliza para la inyección o aspiración de líquidos médicos, incluidos fluidos corporales (sangre, etc.) y fármacos. La jeringa de dos piezas no estéril BD™ Discardit™ es una jeringa de un solo uso médico con lubricante en el material del cuerpo para el avance suave del émbolo sin la necesidad de un anillo de caucho.
  • Jeringas de dos piezas con punta Luer y diseño hermético
  • Cuerpo transparente con marcas de graduación precisas para una visualización perfecta de los contenidos
  • Émbolo de diseño ergonómico para el manejo con una sola mano con una fuerza de deslizamiento reducida
  • El lubricante sin aceite de silicona permite un movimiento de émbolo suave y gradual
  • El anillo de retención evita la retirada accidental de la varilla del émbolo
  • El diseño de la brida de agarre garantiza la estabilidad y la comodidad durante la inyección
  • Las jeringas de un solo uso en envase individual no contienen látex ni PVC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Oleamida (lubricante), Polietileno (émbolo), Polipropileno (cuerpo)
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Inyección y/o aspiración de líquidos médicos
Tipo de producto Jeringa de 2 piezas
Desechables
Graduaciones 0,5 ml
Cantidad 100/paq.
Volumen (métrico) 10 ml
Tipo de conexión Punta Luer