Learn More
BD Jeringa de dos piezas no estéril Discardit™
Descripción
- Jeringas de dos piezas con punta Luer y diseño hermético
- Cuerpo transparente con marcas de graduación precisas para una visualización perfecta de los contenidos
- Émbolo de diseño ergonómico para el manejo con una sola mano con una fuerza de deslizamiento reducida
- El lubricante sin aceite de silicona permite un movimiento de émbolo suave y gradual
- El anillo de retención evita la retirada accidental de la varilla del émbolo
- El diseño de la brida de agarre garantiza la estabilidad y la comodidad durante la inyección
- Las jeringas de un solo uso en envase individual no contienen látex ni PVC
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Oleamida (lubricante), Polietileno (émbolo), Polipropileno (cuerpo) |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Inyección y/o aspiración de líquidos médicos |
| Tipo de producto | Jeringa de 2 piezas |
| Desechables | Sí |
| Graduaciones | 0,2 ml |
| Cantidad | 100/paq. |
| Volumen (métrico) | 5 ml |
| Tipo de conexión | Punta Luer |
| Esterilidad | No estéril |