missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kartell™ Barra de agitación de disco
Descripción
- La forma convexa permite el centrado
- Adecuada para aplicaciones con alimentos
- Sin contaminación
- Químicamente inertes
- Revestimiento de PTFE
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Descripción | Imán revestido de PTFE |
| Recubrimiento | PTFE |
| Diámetro (métrico) | 9,87mm |
| Longitud (métrico) | 5,63mm |
| Material | Imán |
| Cantidad | 10/Paq. |
| Forma | Disco, Convexo |
| Tipo | Barra de agitación |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?