Learn More
Kartell™ Barra de agitación de disco
Descripción
- La forma convexa permite el centrado
- Adecuada para aplicaciones con alimentos
- Sin contaminación
- Químicamente inertes
- Revestimiento de PTFE
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Descripción | Imán revestido de PTFE |
| Diámetro (métrico) | 19,76mm |
| Longitud (métrico) | 9,92mm |
| Material | Imán |
| Cantidad | 10/Paq. |
| Forma | Disco, Convexo |