Learn More
Fisherbrand™ Barras agitadoras de PTFE con forma de disco
Código de producto. p-8007707 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
9 mm
10 mm
20 mm
30 mm
Altura (métrico):
6 mm
10 mm
12 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 11878892
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona una acción de agitación estable para los tubos. Las barras de agitación con forma de disco son excelentes para aplicaciones con tubos.
  • Barra de agitación magnética estable
  • Para uso en tubos
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Blanco
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Para utilizar con (equipo) Tubos
Altura (métrico) 6 mm
Diámetro (métrico) 10 mm
Cantidad 5/Paq.