Learn More
Lovibond™ Disco comparador
Descripción
El disco comparador Lovibond™ utiliza una serie de patrones de coincidencia de color sin desvanecimiento del vidrio para la comparación de colores de pruebas químicas.
- Fácil de usar, evaluación visual de la muestra; simplemente gire el disco para que coincida con el color.
- Patrones sin desvanecimiento del vidrio para un uso prolongado en el tiempo
- Resistente a golpes y arañazos
- Unidades de iluminación opcionales para garantizar las condiciones de iluminación 24 horas/día
- Sistemas Nessleriser opcionales para longitudes de ruta más largas
- Comparator 2000+ cuenta con más de 400 discos de color disponibles
- Los patrones de color Lovibond™ se componen exclusivamente de vidrios esmerilados y completamente coloreados
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Hidracina |
| Descripción | Disco: NOH |
| Para utilizar con (equipo) | Comparator 2000+ |
| temp | 0, 0,5, 1, 2 3, 4, 6, 8, 10 ug |
| Tipo | Disco comparador de color |