Learn More
Brady™ Cinta de flecha direccional
Código de producto. 12797916
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
33 m x 100 mm
33 m x 25 mm
33 m x 50 mm
Color:
Blanca
Blanco
Negra
Negro
Tamaño de la unidad:
1 rollo
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensions (LxW) Color unitSize
12797916 33 m x 25 mm Blanco 1 rollo
12747926 33 m x 100 mm Negro 1 rollo
12707936 33 m x 100 mm Negro 1 rollo
12797936 33 m x 100 mm Negra 1 rollo
12757916 33 m x 100 mm Negra 1 rollo
12787916 33 m x 100 mm Blanco 1 rollo
12767926 33 m x 100 mm Blanca 1 rollo
12737936 33 m x 100 mm Blanco 1 rollo
12767936 33 m x 100 mm Blanco 1 rollo
12797926 33 m x 25 mm Negro 1 rollo
12707946 33 m x 25 mm Negra 1 rollo
12759664 33 m x 25 mm Negro 1 rollo
12777926 33 m x 25 mm Blanca 1 rollo
12717936 33 m x 25 mm Negro 1 rollo
12777936 33 m x 25 mm Blanco 1 rollo
12767916 33 m x 25 mm Negra 1 rollo
12747936 33 m x 25 mm Blanco 1 rollo
12757926 33 m x 50 mm Negro 1 rollo
12727936 33 m x 50 mm Negro 1 rollo
12717946 33 m x 50 mm Negra 1 rollo
12769664 33 m x 50 mm Negro 1 rollo
12777916 33 m x 50 mm Negra 1 rollo
12707926 33 m x 50 mm Blanco 1 rollo
12787926 33 m x 50 mm Blanca 1 rollo
12757936 33 m x 50 mm Blanco 1 rollo
12787936 33 m x 50 mm Blanco 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Código de producto. 12797916 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 275103
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Directional flow arrow tape can enhance safety, improve operating effciency and provides 360 degree visibility.
  • Marcadores de tuberías
  • Flechas
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad medioambiental de ROHS, directiva de la UE 2002/95/CE, directivas europeas 67/548 y 88/379
Descripción Azul sobre blanco
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente, Sensible a la presión
Color Blanco
Acabado Satinado
Formato Cinta
Material Poliéster
Tipo de producto Cinta de flecha direccional
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para marcadores de tuberías y señales de seguridad
N.° por paquete 1300 Markers/Roll
Cantidad 1300/Paq.
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0.0039 in.
Grosor (métrico) 0,099 mm
Dimensions (LxW) 33 m x 25 mm
Longitud (imperial) 108.27 ft.
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 0.98 in.
Anchura (métrico) 25 mm
Alternate Part Number ARROWTAPE:WHITE/BLUE25MMX33M