Learn More
Brady™ Cinta de flecha direccional
Descripción
- Marcadores de tuberías
- Flechas
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad medioambiental de ROHS, directiva de la UE 2002/95/CE, directivas europeas 67/548 y 88/379 |
| Descripción | blanco sobre verde |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente, Sensible a la presión |
| Color | Blanca |
| Acabado | Satinado |
| Formato | Cinta |
| Material | Poliéster |
| Tipo de producto | Cinta de flecha direccional |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para marcadores de tuberías y señales de seguridad |
| N.° por paquete | 1300 Markers/Roll |
| Mostrar más |