Learn More
Brady™ Cinta de flecha direccional
Código de producto. 12747936
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
33 m x 100 mm
33 m x 25 mm
33 m x 50 mm
Color:
Blanca
Blanco
Negra
Negro
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Dimensions (LxW) Color unitSize
12747936 33 m x 25 mm Blanco 1 rollo
12747926 33 m x 100 mm Negro 1 rollo
12707936 33 m x 100 mm Negro 1 rollo
12797936 33 m x 100 mm Negra 1 rollo
12757916 33 m x 100 mm Negra 1 rollo
12787916 33 m x 100 mm Blanco 1 rollo
12767926 33 m x 100 mm Blanca 1 rollo
12737936 33 m x 100 mm Blanco 1 rollo
12767936 33 m x 100 mm Blanco 1 rollo
12797926 33 m x 25 mm Negro 1 rollo
12707946 33 m x 25 mm Negra 1 rollo
12797916 33 m x 25 mm Blanco 1 rollo
12759664 33 m x 25 mm Negro 1 rollo
12777926 33 m x 25 mm Blanca 1 rollo
12717936 33 m x 25 mm Negro 1 rollo
12777936 33 m x 25 mm Blanco 1 rollo
12767916 33 m x 25 mm Negra 1 rollo
12757926 33 m x 50 mm Negro 1 rollo
12727936 33 m x 50 mm Negro 1 rollo
12717946 33 m x 50 mm Negra 1 rollo
12769664 33 m x 50 mm Negro 1 rollo
12777916 33 m x 50 mm Negra 1 rollo
12707926 33 m x 50 mm Blanco 1 rollo
12787926 33 m x 50 mm Blanca 1 rollo
12757936 33 m x 50 mm Blanco 1 rollo
12787936 33 m x 50 mm Blanco 1 rollo
26 options
Código de producto. 12747936
Marca: Brady™ 275108
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Directional flow arrow tape can enhance safety, improve operating effciency and provides 360 degree visibility.
  • Marcadores de tuberías
  • Flechas
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad medioambiental de ROHS, directiva de la UE 2002/95/CE, directivas europeas 67/548 y 88/379
Descripción blanco sobre morado
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente, Sensible a la presión
Color Blanco
Acabado Satinado
Formato Cinta
Material Poliéster
Tipo de producto Cinta de flecha direccional
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para marcadores de tuberías y señales de seguridad
N.° por paquete 1300 Markers/Roll
Cantidad 1300/Paq.
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0.0039 in.
Grosor (métrico) 0,099 mm
Dimensions (LxW) 33 m x 25 mm
Longitud (imperial) 108.27 ft.
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 0.98 in.
Anchura (métrico) 25 mm
Alternate Part Number ARROWTAPE:WHITE/PURPLE25MMx33M