Learn More
Dipraglurant, MedChemExpress
Código de producto. 16481449
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16481449 1 mg 1 miligramo
16448807 5 mg 5 miligramos
16412347 50 mg 50 miligramos
16406218 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16481449
Marca: Medchem Express HY14859
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Dipraglurant (ADX48621) is a potent, selective, orally active and brain penetrant mGluR5 negative allosteric modulator (NAM), with an IC50 of 21 nM. Dipraglurant can reduce Levodopa-induced dyskinesia (LID) in vivo.
Dipraglurant (ADX48621) is a potent, selective, orally active and brain penetrant mGluR5 negative allosteric modulator (NAM), with an IC50 of 21 nM. Dipraglurant can reduce Levodopa-induced dyskinesia (LID) in vivo.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dipraglurant
CAS 872363-17-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H12FN3
Cantidad 1 mg
Sinónimo ADX48621
Información de solubilidad DMSO : ≥ 40 mg/mL (150.78 mM)
SMILES FC1=CN2C(C=C1)=NC(CCC#CC3=NC=CC=C3)=C2
Peso molecular (g/mol) 265.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.29
Porcentaje de pureza 95.95%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration