Learn More
Saint Gobain Life Sciences Dipper de PFA Chemware™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
53 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- No contaminante.
- Excelente resistencia química.
- Concentración más baja de iones metálicos de cualquier fluoropolímero
- El diseño del mango permite que el penetrador se enganche sobre el borde del recipiente, eliminando el goteo de líquidos corrosivos sobre la superficie circundante
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cacillo |
| Material | PFA |
| Capacidad (imperial) | 1.8 oz. |
| Capacidad (métrico) | 53 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Recipiente con > 80 mm de diámetro |
| Longitud (imperial) | 7.1 in. |
| Longitud (métrico) | 180 mm |
| Anchura de la cubeta (imperial) | 3 in. |
| Anchura de la cubeta (métrico) | 76 mm |