Learn More
Óxido de difenilestaño, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7050873
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11324557 1 g 1 g
11314557 5 g 5 g
11304557 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11324557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039615.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2273-51-0
Fórmula molecular C12H10OSn
Peso molecular (g/mol) 288.92
Número MDL MFCD00058851
Clave InChI VPPWQRIBARKZNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenyltin oxide, diphenyltin oxide polymer, stannane, diphenyloxo-, polymer, stannane, oxodiphenyl-, polymer, diphenylstannanone, oxodiphenylstannane, oxo diphenyl stannane, oxo diphenyl tin, stannane, polymer, iv
PubChem CID 75280
Nombre IUPAC oxo(difenil)estaño
SMILES O=[Sn](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenyltin oxide
Punto de fusión 320°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Número UN UN3146
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.9
Forma física Polvo