Learn More
Difenilfosforil azida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-2799166 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10686051 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10178112 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10649443 500 g Frasco de vidrio 500 GR
3 options
Código de producto. 10686051
Marca: Thermo Scientific Acros 409040250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26386-88-9 | C12H10N3O3P | 275.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X, para transferencia de azidation/diazo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26386-88-9
Fórmula molecular C12H10N3O3P
Peso molecular (g/mol) 275.20
Número MDL MFCD00001987
Clave InChI SORGEQQSQGNZFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenylphosphoryl azide, diphenyl azidophosphate, diphenylphosphonic azide, diphenyl phosphoryl azide, diphenyl phosphorazidate, phosphorazidic acid, diphenyl ester, azido phenoxy phosphoryl oxy benzene, dppa polymer-bound, diphenylphosphorazidate, unii-gxm91165av
PubChem CID 123414
Nombre IUPAC [azido(fenoxi)fosforil]oxibenceno
SMILES [N-]=[N+]=NP(=O)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylphosphoryl azide
Color Amarillo a ámbar
Densidad 1.2730g/mL
Punto de ebullición 157.0°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación 112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5500 to 1.5520
Cantidad 25 g
Fieser 04,210; 05,280; 07,138; 08,211; 10,173
Índice Merck 15,3366
Gravedad específica 1.273
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diphenylphosphoryl azide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.