Learn More
Cloruro difenilfosfórico, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081658
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499233 5 g 5 g
11409243 25 g 25 g
11419243 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499233 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11721.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1499-21-4 | C12H10ClOP | 236.63 g/mol
Diphenylphosphinic chloride is a reagent that is used in the synthesis of bidentate ligands and peptide coupling agents. It is used as flame retardants. It also act as pharmaceutical adjuvant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de difenilfosfórico es un reactivo que se utiliza en la síntesis de ligandos bidentados y agentes de acoplamiento de péptidos. Se utilizan como retardantes de llama. También actúa como adyuvante farmacéutico.
Solubilidad
Se descompone con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar alejado de bases fuertes y la humedad. Incompatible con agentes oxidantes, aminas, alcoholes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1499-21-4
Fórmula molecular C12H10ClOP
Peso molecular (g/mol) 236.63
Número MDL MFCD00002077
Clave InChI QPQGTZMAQRXCJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenylphosphinic chloride, diphenylphosphinyl chloride, phosphinic chloride, diphenyl, diphenylphosphinoyl chloride, chlorodiphenylphosphine oxide, dpp-cl, unii-5gp30gy04v, diphenyl phosphinic chloride, diphenylphosphinochloridic acid, diphenylphosphinic acid chloride
PubChem CID 73910
Nombre IUPAC [cloro(fenil)fosforil]benceno
SMILES ClP(=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylphosphinic chloride
Punto de fusión ∼20°C
Densidad 1.242
Punto de ebullición 210°C to 212°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.609
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Decomposes with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.64
Porcentaje de pureza ≥97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diphenylphosphonic chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Diphenylphosphinic chloride