Learn More
Difenilamina, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388048
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11388048 500 g 500 g
11308058 25 g 25 g
11398048 100 g 100 g
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11388048
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036610.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 122-39-4 | C12H11N | 169.227 g/mol
Diphenylamine is employed as harvest scald inhibitor for apples indoor drench treatments due to its antioxidant property. Alkyl derivatives of diphenylamine are used as anti-ozonants in the rubber manufacturing. It is used as lubricants and acts as a stabilizer for plastics. In the analytical chemistry, it is used to test the nitrate ion in association with ammonium chloride in sulfuric acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-39-4
Fórmula molecular C12H11N
Peso molecular (g/mol) 169.227
Número MDL MFCD00003014
Clave InChI DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenylamine, n-phenylbenzenamine, anilinobenzene, benzenamine, n-phenyl, n,n-diphenylamine, phenylaniline, scaldip, n-phenylbenzeneamine, big dipper, no-scald
PubChem CID 11487
ChEBI CHEBI:4640
Nombre IUPAC N-fenilanilina
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylamine
Nombre de nota For analysis ACS
Punto de fusión 52°C to 55°C
Color Blanco
Densidad 1.16 g/mL
Punto de ebullición 302°C
Temperatura de inflamación 152°C (305°F)
Fórmula lineal (C6H5)2NH
Cantidad 500 g
Número UN UN3077
Beilstein 508755
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,3317
Información de solubilidad Soluble in ethanol,acetone,benzene,carbon tetrachloride,pyridine,ethyl acetate; Slightly soluble in chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.23
Grado ACS
Forma física Sólido