Learn More
Difenilamina, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10269890 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10269890 500 g Frasco de vidrio 500 g
10495271 5 g Frasco de vidrio 5 g
10435661 100 g Frasco de vidrio 100 g
3 options
Código de producto. 10269890
Marca: Thermo Scientific Acros 423655000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 122-39-4 | C12H11N | 169.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-39-4
Fórmula molecular C12H11N
Peso molecular (g/mol) 169.23
Número MDL MFCD00003014
Clave InChI DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenylamine, n-phenylbenzenamine, anilinobenzene, benzenamine, n-phenyl, n,n-diphenylamine, phenylaniline, scaldip, n-phenylbenzeneamine, big dipper, no-scald
PubChem CID 11487
ChEBI CHEBI:4640
Nombre IUPAC N-fenilanilina
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylamine
Nombre de nota For analysis ACS
Punto de fusión 52.0°C to 54.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 302.0°C
Temperatura de inflamación 152°C
Residuos de ignición 0.03% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)2NH
Cantidad 500 g
Beilstein 12, 174
Sensibilidad (To nitrate) Passes Test
Índice Merck 15, 3347
Información de solubilidad (in alcohol) Passes test
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.23
Grado Reactivo ACS
Forma física Copos cristalinos