Learn More
Sulfuro de difenil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Descripción
Diphenyl sulfide is used as a raw material for triaryl sulfonium photoinitiator, intermediates for agrichemicals, catalyst, metal extractants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfuro de difenil se utiliza como materia prima para el fotoiniciador de triaril sulfonio, intermediarios para agroquímicos, catalizadores, extractores de metales.
Solubilidad
Soluble en éter, benceno, disulfuro de carbono.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes, ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos.
El sulfuro de difenil se utiliza como materia prima para el fotoiniciador de triaril sulfonio, intermediarios para agroquímicos, catalizadores, extractores de metales.
Solubilidad
Soluble en éter, benceno, disulfuro de carbono.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes, ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diphenyl sulfide |
| Punto de fusión | -40°C |
| Densidad | 1.118 |
| Punto de ebullición | 295°C to 296°C |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Olor | Unpleasant |
| Índice de refracción | 1.6325 |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 1907932 |
| Índice Merck | 14,7314 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Diphenyl sulfide
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: Phenyl sulfide