missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diphenhydramine hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16422096
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
5 g
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16422096 500 mg 500 miligramos
16450868 5 g 5 g
16429875 250 mg 250 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16422096

Marca: Medchem Express HYB0303A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Diphenhydramine hydrochloride is a first-generation histamine H1-receptor antagonist with anti-cholinergic effect. Diphenhydramine hydrochloride can across the ovine blood-brain barrier (BBB).

Diphenhydramine hydrochloride is a first-generation histamine H1-receptor antagonist with anti-cholinergic effect. Diphenhydramine hydrochloride can across the ovine blood-brain barrier (BBB).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Diphenhydramine hydrochloride
Forma física Solid
CAS 147-24-0
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H22ClNO
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (342.68 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (342.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C)CCOC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2.Cl
Peso molecular (g/mol) 291.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.82
Porcentaje de pureza 99.04%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.