missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DIP2A, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Mouse Polyclonal Antibody
Marca: Abnova H00023181-B01P.50ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: MADRGCPLEAAPLPAEVRESLAELELELSEGDITQKGYEKKRAKLLARYIPLIQGIDPSLQAENRIPGPSQTTAAAPKQQKSRPTASRDERFRSDVHTEAVQAALAKYKERKMPMPSKRRSVLVHSSVETYTPPDTSSASEDEGSLRRPGRLTSTPLQSHSSVEPWLDRVIQGSSTSSSASSTSSHPGGRPTTAPSAAATPGAAATTALAGLEAHTHIDLHSAPPDVTTGLVEHSYFERPQVASVRSVPRGCSGSMLETADGVPVNSRVSSKIQQLLNTLKRPKRPPLKEFFVDDFEELLEVQQPDPNQPKPEGSETSVLRGEPLTAGVPRPPSLLATLQRWGTTQPKSPCLTALDTTGKAVYTLTYGKLWSRSLKLAYTLLNKLTSKNEPLLKPGDRVALVFPNSDPVMFMVAFYGCLLAELVPVPIEVPLTRKDAGSQQVGFLLGSCGVFLALTTDACQKGLPKAQTGEVAAFKGWPPLSWLVIDGKHLAKPPKDWHPLAQDTGTGTAYIEYKTSKEGSTVGVTVSHASLLAQCRALTQACGYSEAETLTNVLDFKRDAGLWHGVLTSVMNRMHVVSVPYALMKANPLSWIQKVCFYKARAALVKSRDMHWSLLAQRGQRDVSLSSLRMLIVADGANPWSISSCDAFLNVFQSRGLRPEVICPCASSPEALTVAIRRPPDLGGPPPRKAVLSMNGLSYGVIRVDTEEKLSVLTVQDVGQVMPGANVCVVKLEGTPYLCKTDEVGEICVSSSATGTAYYGLLGITKNVFEAVPVTTGGAPIFDRPFTRTGLLGFIGPDNLVFIVGKLDGLMVTGVRRHNADDVVATALAVEPMKFVYRGRIAVFSVTVLHDDRIVLVAEQRPDASEEDSFQWMSRVLQVGAPARPMVREspecificaciones
| DIP2A | |
| Polyclonal | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| NM_206889.1 | |
| DIP2A | |
| DIP2A (NP_996772.1, 1 a.a. ∼ 889 a.a) full-length human protein. | |
| RUO | |
| 23181 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| Purified |
| Immunofluorescence, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| DIP2 disco-interacting protein 2 homolog A (Drosophila) | |
| C21orf106/DIP2 | |
| Mouse | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?