Learn More
Justrite™ Tanques de inmersión de acero
Descripción
- El tanque de sobremesa con tapa operada manualmente permanece abierto mientras las piezas se lavan
- El eslabón fusible se funde a 74°C (165°F) y cierra la tapa en caso de incendio
- El modelo especial resistente a la corrosión de 5 gal. tiene revestimientos de polietileno en la parte superior y el tanque para su uso con productos químicos corrosivos y agresivos
- Todos los modelos están fabricados de acero de calibre 24 revestido sin plomo
Certifications
Con aprobación FM.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FM, TUV |
| Tipo de producto | Tanque de inmersión |
| Tipo de tapón | Tapa manual |
| Capacidad (imperial) | 5 gal |
| Capacidad (métrico) | 19 L |
| Color | Rojo |
| Para utilizar con (aplicación) | Para lavar o sumergir piezas en líquidos inflamables |
| Material | Acero |
| Acabado | Pintura en polvo |
| Incluye | Eslabón fusible, cesta de piezas opcional, cubierta de cierre automático |
| Mostrar más |