Learn More
Buerkle™ Tomamuestras de inmersión
Código de producto. p-8001966 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
140 mL
280 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10413274 140 mL cada uno
10700773 280 mL cada uno
10036611 500 mL 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10413274 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53150050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tomamuestras de inmersión para la extracción sencilla de muestras líquidas, con una buena vista proporcionada por tubos transparentes.
  • Extremo superior con válvula de reflujo, extremo inferior con válvula de bola
  • Fabricados con polipropileno transparente resistente
  • Posibilidad de muestreo en todas las capas y puntos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tomamuestras de inmersión
Material Polipropileno
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Incluye Sifón de inmersión
Capacidad (imperial) 4.73 oz.
Capacidad (métrico) 140 mL
Tamaño Immersion depth: 50 cm
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Para una eliminación sencilla de muestras de líquidos, multicapa y muestreo de punto
Diámetro exterior (métrico) 25 mm