Descripción
Las conexiones de volumen muerto cero Thermo Scientific™ Dionex se utilizan para sistemas de nanoLC y LC capilar de generación anterior.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Conexión de volumen muerto cero |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía |
| Tipo | Conector |
| Diámetro exterior (imperial) | (1/16 pulg.) |
| Línea de productos | nanoLC |