Learn More
Thermo Scientific™ Kits de capilares Viper™ para bombas de LC
Solicite este kit único para todos los accesorios de apriete manual sencillos de volumen muerto cero Thermo Scientific™ Viper™ montados con capilares para las bombas de LC.
en la oferta
Descripción
Evite los volúmenes muertos que destruyen los datos de las conexiones capilares de su bomba de HPLC o UHPLC con los kits de capilares Thermo Scientific™ Viper™ para bombas de LC. Este kit permite establecer conexiones sin problemas para las bombas Thermo Scientific™ Dionex™ UltiMate™ 3000 ISO, LPG o DGP de los sistemas UltiMate RSLC y SD. Incluso con columnas convencionales y presiones moderadas, las conexiones defectuosas pueden provocar cambios en el tiempo de retención y distorsiones de pico. El kit contiene accesorios de apriete manual Viper que sellan la punta de los tubos, eliminan los volúmenes muertos y facilitan la conexión de su sistema de HPLC o UHPLC.
Conexiones sin problemasYa no es necesario preocuparse por el deslizamiento de los capilares o la colocación incorrecta del empalme. Las conexiones perfectas de forma constante garantizan una cromatografía consistente con una mínima interrupción.
Kits específicos para bombas- Bombas UltiMate 3000 ISO, LPG o DGP usadas en los sistemas UltiMate 3000 SD
- Bombas UltiMate 3000 HPG usadas en los sistemas UltiMate 3000 SD
- Bombas UltiMate 3000 ISO, LPG o DGP usadas en los sistemas UltiMate 3000 RS
- Bombas UltiMate 3000 HPG para sistemas UltiMate 3000 RS
Capilares Viper de acero inoxidable (d. i. x L):
- 0,18 mm/0,007 pulg x 450 mm
- 0,13 mm/0,005 pulg x 350 mm
- 0,13 mm/0,005 pulg x 250 mm
Especificaciones
Capillary Kit with Single System Connections |